Learn More
Molecular Sieve Dehydrate Fluka with indicator for drying solvents, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Molecular Sieve Dehydrate Fluka with indicator for drying solvents |
| Quantity | 250 g |
| CAS | 7646-79-9, 1318-02-1 |
| MDL Number | MFCD00147630 |
| UN Number | UN3077 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu