Learn More
Beskrivelse
Modular blocks are sold separately from heaters.
- Close contact of tubes-to-block-walls allow for maximum heat retention
- Each block has a thermometer well for measuring block temperature
Tekniske data
Tekniske data
| Description | Module Block 50 mL Conical Centrifuge |
| For Use With (Equipment) | Dry Block Heater |
| Material | Anodized Aluminum |
| No. of Places | 5 |
| Type | Dry Block |
| Sample Type | 50mL Tube |
| Length (English) | 3.75 in. |
| Length (Metric) | 9.5 cm |
| Height (English) | 2 in. |
| Height (Metric) | 5.1 cm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?