missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MMP3 Monoclonal Antibody (OTI4C12), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00 EUR - 540.87 EUR
Spezifikation
| Antigen | MMP3 |
|---|---|
| Clone | OTI4C12 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Quantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Quantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17577283
|
Origene Technologies
TA806978S |
30 μL |
242.00 EUR
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
17557283
|
Origene Technologies
TA806978 |
100 μL |
540.87 EUR
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschreibung
MMP3 Monoclonal antibody specifically detects MMP3 in Human samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| MMP3 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI4C12 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts