Learn More
MM-102 TFA, MedChemExpress
Product Code. 16481267
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
2mg
50mg
5mg
Product Code. 16481267
Brand: Medchem Express HY12220A
MedChemExpress MM-102 TFA (HMTase Inhibitor IX TFA) is a potent WDR5/MLL interaction inhibitor, achieves IC50 = 2.4 nM with an estimated Ki 200 times more potent than the ARA peptide.
MM-102 TFA (HMTase Inhibitor IX TFA) is a potent WDR5/MLL interaction inhibitor, achieves IC50 = 2.4 nM with an estimated Ki 200 times more potent than the ARA peptide.
Spezifikation
Chemical Name or Material MM-102 TFA
CAS 1883545-52-5
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C37H50F5N7O6
Quantity 50 mg
Synonym HMTase Inhibitor IX TFA
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (127.58 mM)
SMILES O=C(C1(NC([C@@H](NC(C(NC(C(C)C)=O)(CC)CC)=O)CCCNC(N)=N)=O)CCCC1)NC(C2=CC=C(F)C=C2)C3=CC=C(F)C=C3.FC(F)(F)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 783.83
Formula Weight 783.83
Percent Purity 98.89%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt