Learn More
ML324, MedChemExpress
Código de producto. 16475956
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100mg
10mg
50mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16475956
Marca: Medchem Express HY12725
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MedChemExpress ML324 is a potent JMJD2 demethylase inhibitor with antiviral activity. ML324 also exhibits inhibition for the histone demethylase KDM4B, with an IC50 of 4.9 μM. ML324 has potent anti-viral activity against both herpes simplex virus (HSV) and human cytomegalovirus (hCMV) infection via inhibition viral IE gene expression.
ML324 is a potent JMJD2 demethylase inhibitor with antiviral activity. ML324 also exhibits inhibition for the histone demethylase KDM4B, with an IC50 of 4.9 μM. ML324 has potent anti-viral activity against both herpes simplex virus (HSV) and human cytomegalovirus (hCMV) infection via inhibition viral IE gene expression.
Especificaciones
Chemical Name or Material ML324
Physical Form Solid
CAS 1222800-79-4
Color Light Yellow
Quantity 100 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C21H23N3O2
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Solubility Information DMSO : 31.25 mg/mL (89.43 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(NCCCN(C)C)C1=CC=C(C2=CC(O)=C3N=CC=CC3=C2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 349.43
Formula Weight 349.43
Percent Purity 96.85%
Grade Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado