Learn More
BD Microlance™ Stainless Steel Needles
Product Code. 12329179
Click to view available options
Needle Gauge:
16 G
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Length (English) Needle:
0.375 in.
0.5 in.
0.625 in.
1.0 in.
1.25 in.
1.5 in.
2.0 in.
Diameter (Metric) Outer:
0.29 mm
0.4 mm
0.45 mm
0.5 mm
0.6 mm
0.7 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.1 mm
1.25 mm
1.6 mm
Color:
Beige
Black
Blue
Brown
Gray
Green
Orange
Pink
White
Yellow
Unit Size:
Pack of 100
Product Code. 12329179
Brand: BD 304434
Color coded for easy recognition of the needle’s guage. BD™ Microlance™ Stainless Steel Needles feature thin walls for optimal flow and fit Luer slip syringes. These sterile, individually wrapped needles ensure more comfortable insertion with less risk for punching.
Unique slip angle and polishing method results in less patient discomfort at the injection site and less risk for punching.
  • Hypodermic needles with thin walls for optimal flow
  • Fits syringes connected to a Luer adapter or Luer Lock connector
  • Color coded for quick recognition of gauge for easy selection of appropriate flow rate
  • Sterile and individually wrapped for hygienic, single-use application
  • Stainless steel needles with epoxy resin adhesives
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives
Color Green
Description 5,000 individually wrapped needles, thin cannula wall
Needle Gauge 21 G
Diameter (Metric) Outer 0.8 mm
For Use With (Application) For single use only
Latex Free Yes
Length (English) Needle 0.625 in.
Product Type Needle
Needle Point Style Bevel
For Use With (Equipment) SZR -150, connected to a Luer adapter or Luer Lock connector
Sterility Sterile
Show More Show Less
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis