Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 PAPR Encapsulated Coveralls
Product Code. 15546464 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Förpackningsstorlek:
Pack of 3
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15546464
Brand: Ansell™ GR40T0070103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MICROCHEM™ 4000 PAPR Encapsulated Coveralls provide complete protection from liquid and particulate hazards. Ventilated suits with filtered air and MICROGARD™/MICROCHEM™ technology provide head and body protection from hazardous substances.
  • Fully Encapsulated Coverall, for use in combination with Scott Proflow 2SC/EX PAPR fan unit, breathing hose & filters.
  • Double elasticated cuffs, attached socks with boot overflap.
  • Dual zip front entry
  • Emergency rip cords attached to left chest shoulder and left back shoulder as worn.
  • Permeation tested against over 180 chemicals, including chemical warfare agents
  • Textile-like inner provides wearer acceptance
  • Anti-static according to EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifications/Compliance Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, Types 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Color Green
Hood Type Fully Encapsulated
Material Multi-layer Barrier Laminate
Size Medium
Ankle Style Attached socks, Boot overflaps
Back Style Accommodates Scott Proflow 2SC/EX PAPR fan unit, breathing hose and filters
Closure Type Double zipper front entry
Cuff Style Double, Elastic
Description Emergency rip cords, attached socks with boot overflap
No. of Pockets None
Seam Type Welded, Taped
Style Includes Emergency rip cords, attached socks with boot overflap
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.