Learn More
(+/-)-Miconazole nitrate, 98+%, Thermo Scientific™
Inhibits cytochrome P450-dependent 14a-demethylase
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60796.14
Quantity 25g
 View more versions of this product
Product Code. 15403509
  • 426.00 EUR / 25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
22832-87-7
479.14
MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYNA-N
68553
O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
C18H15Cl4N3O4
MFCD00058161
miconazole nitrate, albistat, andergin, aflorix, conofite, florid, micatin, gyno-monistat, epi-monistat, gyno-daktar
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole; nitric acid
Spécification
22832-87-7
MFCD00058161
14,6178
Slightly soluble in water; Soluble in propylene glycol or pyridine.
O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
479.14
479.15
(+/-)-Miconazole nitrate
C18H15Cl4N3O4
25g
miconazole nitrate, albistat, andergin, aflorix, conofite, florid, micatin, gyno-monistat, epi-monistat, gyno-daktar
MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYNA-N
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole; nitric acid
68553
≥98%
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis