Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelf, Metroseal 3 with Microban™ Finish
Product Code. 15926651
Click to view available options
Dimensions (L x W):
14 x 30 in.
14 x 36 in.
14 x 48 in.
14 x 60 in.
14 x 72 in.
18 x 24 in.
18 x 30 in.
18 x 36 in.
18 x 54 in.
18 x 60 in.
21 x 24 in.
21 x 30 in.
21 x 36 in.
21 x 42 in.
21 x 48 in.
21 x 54 in.
21 x 72 in.
24 x 24 in.
24 x 30 in.
24 x 36 in.
24 x 42 in.
24 x 48 in.
24 x 54 in.
30 x 48 in.
30 x 60 in.
30 x 72 in.
36 x 48 in.
36 x 60 in.
36 x 72 in.
Unit Size:
Each
Product Code. 15926651
Brand: Metro™ 2424NK3
Only null left
Add to basket
Add to basket
Wire shelves are easily adjustable and the Metroseal 3 green epoxy with Microban™ finish promotes easy cleaning. For use with Metro Super Erecta shelving systems.
  • Open-wire design minimizes dust accumulation, allows free circulation of air and greater visibility of stored items
  • Corrosion resistant finish for wet or high humidity environments
  • Antimicrobial is built into finish to keep product clean
Specifica
Product Type Wire Shelf
Dimensions (L x W) 24 x 24 in.
Finish Metroseal 3 with Microban
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato