Learn More
Methyl Cellulose, viscosity of 2% aqueous solution (25deg.C) 1,500cps, MP Biomedicals
Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
100g
1kg
250g
500g
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 1 kg |
| Chemical Name or Material | Methyl Cellulose, Viscosity of 2% aqueous solution at 25°C: 1, 500cps |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido