missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MD-2 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, DyLight 650, Clone: 1A2E3, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-75513C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MD-2 Monoclonal antibody specifically detects MD-2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| MD-2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| ESOP1, ESOP-1, Ly-96, lymphocyte antigen 96, MD2, MD-2, myeloid differentiation protein-2, Protein MD-2 | |
| Antibody was raised against a recombinant protein corresponding to amino acids 2 to 160 of human MD-2. | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 23643 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 1A2E3 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur