Learn More
MBL Volumetrics™ Borosilicate Glass Class B Rotaflo™ Burette with PTFE Key
Descrizione
- Complies with ISO 385
- With GP Rotaflo™ stopcock having PTFE key - No lubrication required - No seizure with caustic solutions - Provides fine drop control - 3.0mm key bore
- Graduations in permanent amber stain which is fused into the glass and is especially resistant to aggressive cleaning solutions
- Manufactured from borosilicate glass
Specifica
Specifica
| Capacity (Metric) | 10 mL |
| Length (Metric) | 462 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Graduations | 0.1 mL |
| Scale | Amber |
| Stopcock Material | PTFE |
| Tolerance | ±0.05 mL |
| Type | Rotaflo Buret |
| Class | Class B |
| Certifications/Compliance | ISO 385 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?