Learn More
Masterflex™ Diaphragm Metering Pump Head
Click to view available options
Flow Rate:
10 to 100 mL/min.
80 to 800 mL/min.
Dimensione della confezione:
Each
Descrizione
- Compatible with most Masterflex L/S drives
- Ideal for pumping through filters or into pressurized systems
- Check valve on inlet side of pump holds prime for up to two hours when pump is off
Specifica
Specifica
| Dimensions (L x W x H) | 16.5 x 7.62 x 15.2 cm |
| Flow Rate | 80 to 800 mL/min. |
| For Use With (Application) | For pumping through filters or into pressurized systems |
| Overall Length (Metric) | 16.5 cm |
| Overall Width (Metric) | 7.62 cm |
| Quantity | 1 Each |
| Type | Diaphragm Metering Pump Head |
| Speed | 40 to 400 rpm |
| Case Material | PTFE |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto