Learn More
Eppendorf™ Master Tips™ Micropipette Tips
Shop All Eppendorf Products
Click to view available options
:
Master Tips™ Micropipette Tips
Description
- Piston integrated in tip and ready for use
- Racked, autoclavable at 121°C, 20 min.
- For use with Biomaster™
Specifications
Specifications
| Description | Syringe style, positive displacement tip with integrated piston |
| Volume (Metric) | 20 μL |
| Color | Gray |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Length (Metric) | 52 mm |
| Certifications/Compliance | Eppendorf Quality™ |
| For Use With (Application) | Accurate pipetting of viscous solutions or liquids with high vapour pressure |
| Features | Integrated piston |
| Format | Rack, 5 x 96 |
| For Use With (Equipment) | BioMaster |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur