Learn More
MAPT Monoclonal Antibody (OTI13E11), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA809192S
This item is not returnable.
View return policy
Description
MAPT Monoclonal antibody specifically detects MAPT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpezifikation
| MAPT | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9NP77 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 29101 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI13E11 | |
| Unconjugated | |
| Ssu72 | |
| AI413597; AW045860; DDPAC; FLJ31424; FTDP17; FTDP-17; G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1; map tau; Mapt; MAPTL; MGC138549; microtubule associated protein tau; microtubule-associated protein tau; microtubule-associated protein tau, isoform 4; microtubules; MSTD; Mtapt; MTBT1; MTBT2; Neurofibrillary tangle protein; neurofibrillary tangles; Neuronal Marker; paired helical filament-tau; PHFtau; PHF-tau; PPND; PPP1R103; protein phosphatase 1, regulatory subunit 103; pTau; RNPTAU; Tau; Tau microtubule-associated protein; tau protein; Tau-4; Tau5; Unknown (protein for MGC:134287) | |
| Full length human recombinant protein of human SSU72 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur