Learn More
VACUUBRAND™ Manometers
Click to view available options
Pressure Range:
0 to 6 bar
1 to 1000 mbar
Unit Size:
Each
Specifica
Specifica
| For Use With (Application) | For Druckfeinregulierkopf |
| For Use With (Equipment) | For Druckfeinregulierkopf |
| Pressure Range | 0 to 6 bar |
| Product Type | Manometer |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto