Learn More
Descripción
Drosophila that have mutations in their mago nashi gene produce progeny with defects in germplasm assembly and germline development. This gene encodes the mammalian mago nashi homolog. In mammals, mRNA expression is not limited to the germ plasm, but is expressed ubiquitously in adult tissues and can be induced by serum stimulation of quiescent fibroblasts.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | MAGOH |
| Applications | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.13 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | MAGOH |
| Gene Accession No. | P61326 |
| Gene Alias | MAGOH, MAGOHA, Protein mago nashi homolog |
| Gene Symbols | MAGOH |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?