Learn More
Emma Safety Footwear Mace M Safety Shoes
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
missing translation for 'unitSize'
1 pair
Description
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- GripForce™ Duo / HRO
- Full grain leather
- Heat resistant outsole
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | EN ISO 20345:2011 |
| Closure Type | Laces |
| Color | Black |
| Design | Mace M |
| Liner Material | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Leather |
| Size | 40 |
| Toe Material | Steel |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu