Learn More
M-CSFR/CD115 Goat anti-Human, Polyclonal, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
Brand:  R&D Systems AF329-SP
Encompass
Product Code. 15771944
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Beschreibung
M-CSFR/CD115 Polyclonal specifically detects M-CSFR/CD115 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready.
Spezifikation
Spezifikation
M-CSFR/CD115
Polyclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
CD115, CD115 antigen, C-FMS, colony stimulating factor 1 receptor, CSF1R, CSF-1-R, CSFR, EC 2.7.10.1, FMS proto-oncogene, FMSFIM2, macrophage colony stimulating factor I receptor, macrophage colony-stimulating factor 1 receptor, McDonough feline sarcoma viral (v-fms) oncogene homolog, MCSFR, M-CSFR, Proto-oncogene c-Fms
Goat
Affinity Purified
RUO
1436
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
LYOPH
Western Blot 0.1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
CAA27300
CSF1R
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human M-CSF R/CD115 Ile20-Glu512 Accession # CAA27300
25 μg
Primary
Detects human M-CSF R/CD115 in direct ELISAs and Western blots.
Human
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt