Learn More
Ly-6G/Ly-6C Antibody (RB6-8C5), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-00441PECY55
Product Code. 18063319
  • 480.00 EUR / 0.10mL
Description
Ly-6G/Ly-6C Monoclonal specifically detects Ly-6G/Ly-6C in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Ly-6G/Ly-6C
Monoclonal
PE-Cyanine5.5
PBS with 0.05% Sodium Azide
LY6G
Normal mouse bone marrow.
0.1 mL
Primary
Studies indicate that in the bone marrow and lysed whole blood, the antibody clone RB6-8C5 also reacts with an additional subpopulation of Ly-6C high cells.
Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Flow Cytometry
RB6-8C5
Flow Cytometry
GR, Gr-1, Ly-6, Ly6G
Rat
Protein A or G purified
Dendritic Cell Markers, Inflammation, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell
546644.0
Mouse
IgG2b κ
Certificates
Promotions
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt