Learn More
Ly-6G/Ly-6C Antibody (RB6-8C5), PE/Atto594, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-00441PEATT594
Product Code. 18093818
  • 480.00 EUR / 0.10mL
Description
Descripción
Ly-6G/Ly-6C Monoclonal specifically detects Ly-6G/Ly-6C in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Ly-6G/Ly-6C
Monoclonal
PE/ATTO 594
PBS with 0.05% Sodium Azide
LY6G
Normal mouse bone marrow.
0.1 mL
Primary
Studies indicate that in the bone marrow and lysed whole blood, the antibody clone RB6-8C5 also reacts with an additional subpopulation of Ly-6C high cells.
Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Flow Cytometry
RB6-8C5
Flow Cytometry
GR, Gr-1, Ly-6, Ly6G
Rat
Protein A or G purified
Dendritic Cell Markers, Inflammation, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell
546644.0
Mouse
IgG2b κ
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado