Learn More
Low Temperature Viscosity Standard, Paragon Scientific™
Codice prodotto. 15578874
Cambia vista
Click to view available options
Viscosity:
151216.0 mPa.s (-40°C)
172195 mPa.s (-13°C)
5989.0 mPa.s (-40°C)
757.0 mPa.s (-40°C)
Dimensione della confezione:
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Viscosity unitSize
15578874 172195 mPa.s (-13°C) 500mL
15886461 757.0 mPa.s (-40°C) 500mL
15781928 5989.0 mPa.s (-40°C) 500mL
15568874 151216.0 mPa.s (-40°C) 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15578874 Fornitore Paragon Scientific N. del fornitore N1400B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified low temperature viscosity standards are for the calibration and verification of glass capillary viscometers and other viscosity measuring equipment where operating temperature is controlled precisely.
  • Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Standard Pack Size 500mL
  • Fully traceable to National Standards
  • Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol
  • Tamper evident security packaging
  • 2 Year shelf life
  • Manufactured in the United Kingdom
  • Specifica
    Chemical Name or Material N1400B
    Viscosity 172195 mPa.s (-13°C)
    Certifications/Compliance ISO 17025, UKAS ISO 17034
    Quantity 500 mL
    Nominal values quoted
    Titolo del prodotto
    Selezionare un problema
    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.