Learn More
Thermo Scientific Chemicals Low Form Inconel Crucible;Cap (ml), 500;Top Dia (mm), 102;Bottom Dia (mm), 89;Depth (mm), 66
Product Code. 15453635
Click to view available options
Capacity (Metric):
15 mL
25 mL
55 mL
75 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Diameter (Metric) Outer:
33mm
45mm
46mm
47mm
51mm
59mm
82mm
102mm
Height (Metric):
23mm
35mm
43mm
46mm
60mm
66mm
Unit Size:
Each
Product Code. 15453635
Brand: Thermo Scientific Chemicals 036085.KT
Request Bulk or Custom Format
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Low Form
Material Inconel
Capacity (Metric) 250 mL
Diameter (Metric) Outer 82mm
Height (Metric) 60mm
Product Type Inconel Crucible
Diameter (Metric) Base 66mm
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato