Learn More
SeaKem™ GTG™ Agarose, Lonza™
Product Code. 11550727
Click to view available options
Quantity:
25 g
500 g
Dimensione della confezione:
25g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11550727
Marca: Lonza 50074
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifically designed for preparative DNA electrophoresis. Lonza™ SeaKem™ GTG™ Agarose is a standard gelling temperature, high gel strength agarose that resolves DNA fragments greater than 1,000 bp.
  • DNA recovered from SeaKem™ GTG™ Agarose gels may be reliably digested and ligated
  • Extensively performance tested to ensure complete compatibility with routine molecular biology techniques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material SeaKem GTG Agarose
Quantity 500 g
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato