Learn More
Lithium trifluoromethanesulfonate, 97%
Artikelnummer. 11323738
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10g
50g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11323738
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039322.09
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 33454-82-9 | CF3LiO3S | 156.003 g/mol
Lithium trifluoromethanesulfonate is mixed with ceramic filler to prepare polyethylene oxide films in order to improve the electrochemical and mechanical characteristics of the membrane, which is used in the lithium batteries. It acts as a doping salt used in the preparation of nano manganese-composite polymer electrolytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33454-82-9
Molecular Formula CF3LiO3S
Molecular Weight (g/mol) 156.003
MDL Number MFCD00013227
InChI Key MCVFFRWZNYZUIJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium trifluoromethanesulfonate, lithium triflate, li triflate, lithium trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, lithium salt, unii-1c966kv50i, trifluoromethanesulfonic acid lithium salt, lithium 1+ ion trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, lithium salt 1:1, trifluoromethanesulfonic acid, lithium salt
PubChem CID 3664839
IUPAC Name lithium;trifluoromethanesulfonate
SMILES [Li+].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Melting Point 423°C
Color White
Quantity 10 g
Sensitivity Moisture sensitive
Solubility Information Miscible with water.
Formula Weight 156.01
Percent Purity 97%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Lithium trifluoromethanesulfonate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt