Learn More
Lithium arsenate, 99%
Artikelnummer. 11318118
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11318118
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 039350.14
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13478-14-3 | AsLi3O4 | 159.738 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13478-14-3
Molecular Formula AsLi3O4
Molecular Weight (g/mol) 159.738
MDL Number MFCD00053998
InChI Key VKJKOXNPYVUXNC-UHFFFAOYSA-K
Synonym lithium arsenate, trilithium arsenate, trilithium arsorate, arsenic acid h3aso4 , trilithium salt, acmc-20akn0, aso4.3li, arsenic acid h3aso4 , lithium salt 1:3, trilithium 1+ ion arsenate, arsenic acid h3aso4 ,lithium salt 1:3
PubChem CID 166828
IUPAC Name trilithium;trioxido(oxo)-$l^{5}-arsane
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].[O-][As](=O)([O-])[O-]
Spezifikation
Physical Form Powder
Quantity 25 g
UN Number UN1557
Solubility Information Soluble in dilute acetic acid; Insoluble in water
Formula Weight 159.74
Percent Purity 99%
Density 3.07 g/mL
Chemical Name or Material Lithium arsenate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt