Learn More
Lichenan, MP Biomedicals™
Product Code. 11400485 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11400485
Brand: MP Biomedicals 0215523105
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Consists of repeating glucose units linked by β-1,3 and β-1,4 glycosidic bonds. Lichenan, MP Biomedicals is a glucose polysaccharide used in the study of biochemical and structural characterization of a β-1,3-1,4-glucanase from Bacillus sub
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 1402-10-4
Molecular Formula C6H10O5
Quantity 5 g
Synonym lichenin, 2s,3r,4r-2-hydroxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4,5-triol, licheningehalt
Solubility Information Soluble in boiling water and hydrochloride.
InChI Key CXKKSSKKIOZUNR-ZLUOBGJFSA-N
SMILES C1=C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
IUPAC Name (2S,3R,4R)-2-(hydroxymethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Molecular Weight (g/mol) 162.141
PubChem CID 439241
Formula Weight 488.44
Physical Form Powder
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.