Learn More
LGR5 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 30007-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 30235118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00 EUR
    349.00 EUR / 150µL
    Save 61.00 EUR
    14% Off
Beskrivelse
Beskrivelse
The LGR5 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human LGR5. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The LGR5 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
LGR5
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
8549
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, ELISA
750 μg/mL
FEX; GPR49; GPR67; GRP49; HG38; MGC117008
Recombinant Protein
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
100 kDa
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.