Learn More
LGALS3 Monoclonal Antibody (OTI21D10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA804696S
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17554333
  • 242.00 EUR / 30µL
Description
LGALS3 Monoclonal antibody specifically detects LGALS3 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
LGALS3
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P17931
Mouse
Affinity chromatography
RUO
3958
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG2a
Western Blot
OTI21D10
Unconjugated
LGALS3
35 kDa lectin; advanced glycation end-product receptor 3; AGE-R3; beta-galactosides-binding lectin; carbohydrate-binding protein 35; CBP 35; CBP30; CBP-30; CBP35; epsilon BP; gal3; gal-3; galactose-specific lectin 3; Galactoside-binding protein; GALBP; galectin 3; Galectin3; galectin-3; GALIG; GBP; IgE binding protein; igE-binding protein; L-29; L31; L-31; L-34; L-34 galactoside-binding lectin; Laminin-binding protein; lectin galactoside-binding soluble 3; lectin galactoside-binding soluble 3 protein; lectin L-29; lectin, galactose binding, soluble 3; lectin, galactoside binding soluble 3; lectin, galactoside-binding, soluble, 3; lectin, galactoside-binding, soluble, 3 (galectin 3); LGALS2; Lgals3; MAC2; Mac-2; Mac-2 antigen
Full length human recombinant protein of human LGALS3 produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato