Learn More
Lewis A Blood Group Antigen Antibody (7LE), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NB500-525CL1
Artikelnummer. 30154609
  • 997.00 EUR / 0.10mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Lewis A Blood Group Antigen Monoclonal antibody specifically detects Lewis A Blood Group Antigen in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lewis A Blood Group Antigen
Monoclonal
CoraFluor 1
A transferase, A3GALNT, A3GALT1, ABO, B transferase, EC=2.4.1.37, EC=2.4.1.40, Fucosylglycoprotein 3-alpha-galactosyltransferase, Fucosylglycoprotein alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase, Fucosylglycoprotein alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase soluble form, Glycoprotein-fucosylgalactoside alpha-galactosyltransferase, Glycoprotein-fucosylgalactoside alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase, GTB, Histo-blood group A transferase, Histo-blood group ABO system transferase, Histo-blood group B transferase, NAGAT
Mucin isolated by size-exclusion chromatography from an ovarian cyst fluid (pure endocervical type according to the Fenoglio's classification).
0.1 mL
Primary
Human
Purified
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
7LE
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
28
Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
IgG1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt