Learn More
Lead(Iv) Acetate, Reagent grade, 95%, Honeywell™
Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Packaging:
Poly Bottle
Unit Size:
100g
25g
500g
Especificaciones
Especificaciones
| Melting Point | 190°C |
| Color | White |
| Quantity | 25 g |
| Linear Formula | Pb(CH3CO2)4 |
| UN Number | UN1616 |
| Beilstein | 3595640 |
| Formula Weight | 443.38g/mol |
| Percent Purity | 95% |
| Grade | Reagent |
| Packaging | Poly Bottle |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido