missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lanthanum Chloride Saturated Hydrate, 64.5-70.0%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals

Product Code. 11412862 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11412862

Brand: MP Biomedicals 0215253480

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Chemical Identifiers

CAS 10025-84-0
Molecular Formula Cl3H14LaO7
Molecular Weight (g/mol) 371.36
MDL Number MFCD00149756
InChI Key FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]

Spezifikation

Quantity 100 g
Assay Percent Range 64.5-70.0%
Formula Weight 371.4
Grade ACS Reagent
Chemical Name or Material Lanthanum Chloride Saturated Hydrate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt