Learn More
MP Biomedicals LabCare Incubator Antimicrobial Spray
Product Code. 30281213 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Size:
100 mL
450 mL
1.8 L
Unit Size:
1.8 L
100mL
450mL
Product Code. 30281213
Brand: MP Biomedicals 093051149
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
IVD-grade isothiazolone antimicrobial agents, highly efficient, eco-friendly and non-corrosive.
  • MP Biomedicals LabCare Incubator Antimicrobial Spray is a broad-spectrum, efficient, stable, low-toxicity microbicide and preservative solution
  • Specifically developed to inhibit and eliminate, Viruses, Bacteria, Fungi, Mycoplasma, and molds in incubators, biological safety cabinets, and ultra-clean benches
  • This product effectively eliminates various microorganisms that affect cell culture, and the inhibitory effect on bacteria, fungi, spores, and conidia can last for 7-10 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Product Type Disinfectant Spray
Color-coded No
Form Liquid Spray
Scent Unscented
Sterility Non-sterile
Size 100 mL
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis