Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD5 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate and reproducible results in immunohistochemistry applications with Epredia™ CD5 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
Brand:  Epredia™ MS-393-R7
 View more versions of this product
Product Code. 12641297
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00 EUR
    342.36 EUR / 7mL
    Save 67.64 EUR
    16% Off
Description
CD5, a transmembrane protein, is found on 95% of thymocytes and 72% of peripheral blood lymphocytes. In lymph nodes, the main reactivity is observed in T cell areas. CD5 is expressed by many T cell leukemia, lymphoma, and activated T cells. Occasionally, CD5 antigen is also expressed on a subset of B cells. Mantle cell lymphomas (same as diffuse centrocytic lymphomas) are CD5+ while the follicle center cell lymphoma are CD5-.
Host Species: Mouse
Clone: 4C7
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: External domain
Immunogen: Recombinant protein corresponding to the external domain of the CD5 molecule
Molecular Weight: 67kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin only)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CD5 Ab-1
Monoclonal
Unconjugated
Recombinant protein corresponding to the external domain of the CD5 molecule
IVD
Primary
Prediluted
Immunohistochemistry (Paraffin)
4C7
Mouse
7 mL
Hematopoietic
Human
IgG2a κ
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado