Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD3 (Early T-Cell Marker) Rabbit Monoclonal Antibody,
Stain normal and neoplastic T cells in formalin-fixed, paraffin-embedded tissues with Epredia™ CD3 (Early T-Cell Marker), Rabbit Monoclonal Antibody.
Marke:  Epredia™ RM-9107-S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12643707
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen »
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
This antibody reacts with the intracytoplasmic portion of the CD3 antigen expressed by T cells. It stains human T cells in both the cortex and medulla of the thymus and in peripheral lymphoid tissues. This antibody is suitable for staining normal and neoplastic T cells in formalin-fixed, paraffin-embedded tissues.
Host Species: Rabbit
Clone: SP7
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Baboon, Monkey, Horse, Dog and Cat. Others not tested.
Epitope: 156-168aa
Immunogen: A synthetic 13-mer peptide corresponding to aa 156-168 of the ε-chain of human CD3 protein
Positive Control: Jurkat cells, Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Clone SP7 is excellent for staining of formal/paraffin.
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD3
Monoclonal
Unconjugated
A synthetic 13-mer peptide corresponding to aa 156-168 of the epsilon-chain of human CD3 protein
IVD
Primary
Concentrated
Immunohistochemistry (Paraffin)
SP7
Rabbit
1 mL
Cancer and Tumor Biology
Canine, Equine, Feline, Human, Non-human Primate
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt