Learn More
L-Phenylalaninamide, 98%
Product Code. p-7054113
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 15408628
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62030.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5241-58-7 | C9H12N2O | 164.208 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5241-58-7
Molecular Formula C9H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 164.208
MDL Number MFCD00038146
InChI Key OBSIQMZKFXFYLV-QMMMGPOBSA-N
Synonym h-phe-nh2, phenylalanine amide, l-phenylalaninamide, s-2-amino-3-phenylpropanamide, l-phenylalanine amide, phenylalaninamide, phenylalanylamide, 2s-2-amino-3-phenylpropanamide, phe-nh2, l-phe-nh2
PubChem CID 445694
ChEBI CHEBI:21371
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-phenylpropanamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)N)N
Specifications
Color White
Beilstein 6270941
Quantity 1 g
Formula Weight 164.2
Percent Purity 98%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material L-Phenylalaninamide
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.