Learn More
KY1220, MedChemExpress
Product Code. p-200098009
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
25mg
2mg
50mg
5mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16494766
Brand: Medchem Express HY102028
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MedChemExpress KY1220 is a compound that destabilizes both β-catenin and Ras, via targeting the Wnt/β-catenin pathway; with an IC50 of 2.1 μM in HEK293 reporter cells.
KY1220 is a compound that destabilizes both β-catenin and Ras, via targeting the Wnt/β-catenin pathway
Specifikationer
Chemical Name or Material KY1220
CAS 292168-79-7
Color Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C14H10N4O3S
Quantity 100 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (318.15 mM)
SMILES O=C(/C(N1)=C/C2=CC=CN2C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)NC1=S
Molecular Weight (g/mol) 314.32
Formula Weight 314.32
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.