Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ 8459 Toilet Tissue 3 Ply Paper Rolls, 72 Rolls
Description
- Each pack contains 9 standard soft toilet rolls, 195 white, 3 ply toilet paper sheets
- Soft and strong bulk toilet roll is ideal for any business, where a professional, high quality image is important
- Offer reduced maintenance as toilet tissue sheets dissolve easily in water, helping to prevent blockages
- Compatible with the Kimberly-Clark Professional™ ICON™ dispensing system (53655 and 53945) with interchangeable faceplate technology - available for rolled hand towel, skincare, and toilet paper
- Dispensers found in the ICON collection
Specifications
Specifications
| Product Type | Toilet Tissue Roll |
| Length (English) | 32.7 in. |
| Length (Metric) | 83.2 cm |
| Width (English) | 12.2 in. |
| Width (Metric) | 31.2 cm |
| Material | Paper |
| Color | White |
| For Use With (Application) | Hotels |
| Packaging Quantity | 195 x 9 Rolls x 8 Packs (14,040 Total) |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?