Learn More
KHK Monoclonal Antibody (OTI3C4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA501247
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17583691
  • 540.87 EUR / 100µL
Description
This gene encodes ketohexokinase that catalyzes conversion of fructose to fructose-1-phosphate. The product of this gene is the first enzyme with a specialized pathway that catabolizes dietary fructose. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.
Specifications
Specifications
KHK
Monoclonal
0.6 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P50053
KHK
Full length human recombit protein of human KHK produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI3C4
Unconjugated
KHK
ketohexokinase
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
3795
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt