missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KDU691, MedChemExpress

Artikelnummer. 16423346
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16423346

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY12912

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress KDU691, an imidazopyrazine with potent anti-parasitic activity against blood stage schizonts, gametocytes and liver stages, is a Plasmodium PI4K inhibitor. KDU691 selectively inhibits dihydroartemisinin-pretreated Plasmodium falciparum ring-stage parasites.

KDU691, an imidazopyrazine with potent anti-parasitic activity against blood stage schizonts, gametocytes and liver stages, is a Plasmodium PI4K inhibitor. KDU691 selectively inhibits dihydroartemisinin-pretreated Plasmodium falciparum ring-stage parasites.

Spezifikation

Chemical Name or Material KDU691
Physical Form Solid
CAS 1513879-19-0
Color White
Quantity 25 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C22H18ClN5O2
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Solubility Information DMSO : 150 mg/mL (357.26 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES ClC1=CC=C(N(C(C2=CN3C(C=N2)=NC=C3C4=CC=C(C(NC)=O)C=C4)=O)C)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 419.86
Formula Weight 419.86
Percent Purity 99.43%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt