Learn More
JQ-1 (carboxylic acid), MedChemExpress
Product Code. p-200096178
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Unit Size:
100mg
10mg
1g
200mg
500mg
50mg
5mg
Product Code. 16491956
Brand: Medchem Express HY78695
MedChemExpress JQ-1 carboxylic acid, a type of (+)-JQ-1 derivative, is a potent BET bromodomain inhibitor for downregulating PD-L1 expression on the surface of tumor cells. JQ-1 carboxylic acid can be used as a precursor to synthesize PROTACs, which targets BET bromodomains.
JQ-1 carboxylic acid, a type of (+)-JQ-1 derivative, is a potent BET bromodomain inhibitor for downregulating PD-L1 expression on the surface of tumor cells. JQ-1 carboxylic acid can be used as a precursor to synthesize PROTACs, which targets BET bromodomains.
Specifications
Chemical Name or Material JQ-1 (carboxylic acid)
Physical Form Powder
CAS 202592-23-2
Color Yellow
Quantity 500 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C19H17ClN4O2S
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Solubility Information DMSO : 31.25 mg/mL (77.95 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES ClC1=CC=C(C(C2=C(N3C4=NN=C3C)SC(C)=C2C)=N[C@H]4CC(O)=O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 400.88
Formula Weight 400.88
Percent Purity 98.01%
Grade Research
Show More Show Less
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado