Learn More
Jenway™ Buffer pH 10, Blue
Click to view available options
Quantity:
500 mL
Unit Size:
500mL
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Blue |
| For Use With (Equipment) | pH Electrode |
| pH | 10 |
| Quantity | 500 mL |
| Packaging | Bottle |
| Traceability to NIST | Yes |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur