Learn More
Invitrogen™ Itepekimab Recombinant Monoclonal Antibody
Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA559576
 View more versions of this product
Product Code. 30282906
  • 1204.00 EUR / 1mg
Description
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Itepekimab is an anti-IL-33 monoclonal antibody that inhibits the activity of interleukin-33, a cytokine involved in inflammatory processes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Itepekimab
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
REGN-3500; SAR-440340
Protein A
RUO
Human
Antibody
IgG4SP
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
1 mg/mL
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Human
1 mg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato