Learn More
Isovaleric acid-benzyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30326932
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Unit Size:
250mg
Product Code. 30326932
Brand: Dr. Ehrenstorfer DREC14479480
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Isovaleric acid-benzyl ester
CAS 103-38-8
Analyte or Component Names Isovaleric acid-benzyl ester
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C12 H16 O2
Certifications/Compliance ISO/IEC 17025
Synonym Isovaleric acid, benzyl ester (6CI,8CI), Benzyl 3-methylbutanoate, Benzyl 3-methylbutyrate, Benzyl isopentanoate, Benzyl isovalerate, NSC 46124, Phenylmethyl isovalerate
InChI Formula InChI=1S/C12H16O2/c1-10(2)8-12(13)14-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
Solution Type Neat
SMILES CC(C)CC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC Name benzyl 3-methylbutanoate
Industry Type Environmental Testing
Molecular Weight (g/mol) 192.25
Quantity 250 mg
Formula Weight 192.115 g/mol
Show More Show Less
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis