Learn More
Eppendorf™ IsoTherm-System™
Artikelnummer. 10343771 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
For Use With (Equipment):
0.5mL tubes
1.5/2.0mL tubes
Type:
IsoPack and IsoRack set
IsoSafe and IsoPack
Temperature Range:
-21°C
0°C
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10343771
Marke: Eppendorf™ 3880000160
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Used as an enzyme bar to prevent enzymes from becoming inactivated, as well as for PCR* sample preparation, sample transport and slow thawing of frozen samples.
  • Holds 24 tubes (0.5mL/1.5mL/2.0mL Safe-Lock microcentrifuge tubes or 1.7mL Safe-Twist screw cap tubes)
  • IsoPack™ (cold pack) white for 0°C and blue for -21°C, cooled to refrigeration temperature in freezer compartment
  • Isothermal times of >6hr (0°C, white) and >3hr (-21°C, blue)
  • No more melting ice baths (danger of contamination)
  • All system components can be used separately
  • Racks are stackable, autoclavable, markable, floatable and can be centrifuged in a microtitre-plate rotor Specialises in cooling samples effectively and constantly at -21°C or 0°C over many hours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type IsoPack and IsoRack set
Capacity (Metric) 0.5 mL
Temperature Range 0°C
For Use With (Equipment) 0.5mL tubes
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt