Learn More
Isohumulone, TRC
Product Code. 30006776
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
25 mg
50 mg
Unit Size:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30006776 25 mg 25mg
30004134 5 mg 5mg
30005003 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30006776 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI79042025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25522-96-7
Molecular Formula C21 H30 O5
Molecular Weight (g/mol) 362.46
Synonym 3,4-Dihydroxy-5-(3-methyl-2-buten-1-yl)-2-(3-methyl-1-oxobutyl)-4-(4-methyl-1-oxo-3-penten-1-yl)-2-cyclopenten-1-one, Iso-n-humulone, IsoHopCO2N
IUPAC Name 3,4-dihydroxy-2-(3-methylbutanoyl)-5-(3-methylbut-2-enyl)-4-(4-methylpent-3-enoyl)cyclopent-2-en-1-one
SMILES CC(C)CC(=O)C1=C(O)C(O)(C(CC=C(C)C)C1=O)C(=O)CC=C(C)C
Spécification
Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H30O5/c1-12(2)7-9-15-19(24)18(16(22)11-14(5)6)20(25)21(15,26)17(23)10-8-13(3)4/h7-8,14-15,25-26H,9-11H2,1-6H3
Formula Weight 362.2093
Chemical Name or Material Isohumulone
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.