Learn More
iso-Propylamine-d9 DCl, CDN
Product Code. 30309078
Click to view available options
Quantity:
0.5 g
1 g
Unit Size:
0.50g
1g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30309078
Brand: CDN CDND57430.5G
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 2-Propanamine-D9 Deuterochloride
CAS 1219798-50-1
Molecular Formula C3 D9 N . Cl D
Quantity 0.5 g
Synonym 2-Propanamine-D9 Deuterochloride, N,N,1,1,1,2,3,3,3-Nonadeuteriopropan-2-amine deuteriochloride, iso-Propylamine-d9 DCl, Isopropylamine-d9 Deuterochloride
InChI Formula InChI=1 S/C3H9N.ClH/c1-3(2)4;/h3H,4H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3,3 D;/hD3
SMILES [2 H]Cl.[2 H]N([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC Name (2 H)chlorane;N,N,1,1,1,2,3,3,3-nonadeuteriopropan-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 105.6328
Formula Weight 105.1129 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis