Learn More
Iron(III) sulfate hydrate, Fe 21-23 %, Honeywell Fluka™
Product Code. 15607860 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
250 g
500 g
Packaging:
Poly Bottle
Unit Size:
250g
500g
Product Code. 15607860
Brand: Honeywell-Fluka F1135250G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Fe 21-23 %
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15244-10-7, 7664-93-9
Molecular Formula Fe2H2O13S3
Molecular Weight (g/mol) 417.87
MDL Number MFCD00064589
InChI Key VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
Synonym Ferric sulfate hydrate
PubChem CID 167265
IUPAC Name iron(3+);trisulfate;hydrate
SMILES O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
CAS Max % 98.0000%, 2.0000%
Quantity 250 g
Assay Percent Range 21 to 23%
Linear Formula H2SO4
UN Number UN3260
Formula Weight 399.88
Loss on Drying 7.0 - 20.0%
Packaging Poly Bottle
Assay of Fe
Chemical Name or Material Iron(III) sulfate hydrate, Fe 21-23 %
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.