Learn More
Iridium Internal Standard: Ir @ 10 μg/mL in 2% HCl, VHG™
Description
Iridium Internal Standard: Ir @ 10 μg/mL in 2% HCl
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Iridium |
| CAS | 7439-88-5 |
| Methods | ICP-MS |
| Analyte or Component Names | Iridium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | Ir |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Ir |
| InChI Formula | InChI=1S/Ir |
| SMILES | [Ir] |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?