Spécification
| Packaging | Glass Bottle |
| Analyte or Component Names | Iodoplatinate Reagent. |
| Purity Grade Notes | EU Ph Ref: 1046300 |
| Element | Iodoplatinate |
| Quantity | 200 mL |
| Grade | Eu. Ph. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Iodoplatinate Reagent. European Pharmacopoeia Ref: 1046300 (RP 108)
- Danger
- Respiratory sensitiser Category 1
- Skin sensitiser Category 1
- Reproductive toxicity Category 2
- H317-May cause an allergic skin reaction.
- H334-May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
- H361-Suspected of damaging fertility or the unborn child.
- P202-Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P272-Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P284-¢In case of inadequate ventilation! wear respiratory protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
- P333+P313-If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
- P362+P364-Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
- P501-Dispose of contents/container to .
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?